Fortfahren mit
SML2845
Betrixaban
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
PRT054021, MK-4448, MLN1021, N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-[[4-[(dimethylamino)iminomethyl]benzoyl]amino]-5-methoxybenzamide, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-2-(4-(N,N-dimethylcarbamimidoyl)benzamido)-5-methoxybenzamide, PRT-054021
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 85.20
CHF 72.42
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 345.00
CHF 293.25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22ClN5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 72.42
ListenpreisCHF 85.20Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CN=C(C=C1)NC(C2=C(NC(C3=CC=C(C(N(C)C)=N)C=C3)=O)C=CC(OC)=C2)=O
InChI
1S/C23H22ClN5O3/c1-29(2)21(25)14-4-6-15(7-5-14)22(30)27-19-10-9-17(32-3)12-18(19)23(31)28-20-11-8-16(24)13-26-20/h4-13,25H,1-3H3,(H,27,30)(H,26,28,31)
InChI key
XHOLNRLADUSQLD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Betrixaban is an orally active, active site-targeting, highly potent and selective factor Xa (fXa) inhibitor (IC50 = 1.5 nM; Ki = 117 pM) with much reduced plasma kallikrein inhibitory activity (IC50 = 6.3 μM) and little potency against thrombin, trypsin, t-PA, aPC or plasmin inhibition (IC50 >10 μM). Betrixaban exhibits good pharmacokinetic properties and anticoagulant efficacy against various thromboembolism (VTE) events in vivo.
Orally active, active site-targeting, highly potent and selective factor Xa (fXa) inhibitor with anticoagulant efficacy against thromboembolism (VTE) events in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1602SML2762G0639
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: insoluble, DMSO: soluble, ethanol: 2 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
target_organs
Blood
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)