Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 88.30 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 357.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Rhynchophyllin, ≥95% (HPLC)
biological source
Uncaria rhynchophylla
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@H]([C@@]3(CC2)c4c(cccc4)NC3=O)C[C@@H]([C@H](C1)CC)\C(=C/OC)\C(=O)OC
InChI
1S/C22H28N2O4/c1-4-14-12-24-10-9-22(17-7-5-6-8-18(17)23-21(22)26)19(24)11-15(14)16(13-27-2)20(25)28-3/h5-8,13-15,19H,4,9-12H2,1-3H3,(H,23,26)/b16-13+/t14-,15-,19-,22+/m0/s1
InChI key
DAXYUDFNWXHGBE-KAXDATADSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description from marigold | description from Anacystis nidulans algae |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility diethyl ether: 0.1 mg/10 mL |
| color white to beige | color - | color orange to brown | color blue to very dark blue |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhynchophyllin
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?