Wichtige Dokumente
SML2203
SGC-GAK-1N
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CA71, CA93 Negative Control, N-Methyl-6-(trifluoromethyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)quinolin-4-amine, SGC-GAK-1 Negative Control
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
dark green to black
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)C2=C3C(C=CC(C(F)(F)F)=C3)=NC=C2
InChI
1S/C20H19F3N2O3/c1-25(13-10-17(26-2)19(28-4)18(11-13)27-3)16-7-8-24-15-6-5-12(9-14(15)16)20(21,22)23/h5-11H,1-4H3
InChIKey
PVTQCCFMFWASHK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
SGC-GAK-1, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase SGC-GAK-1, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)