Wichtige Dokumente
SML1361
BRD73954
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-Hydroxy-N′-phenethyl-isophthalamide, N1-Hydroxy-N3-(2-phenylethyl)-1,3-benzenedicarboxamide, N1-Hydroxy-N3-phenethylisophthalamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ONC(C1=CC(C(NCCC2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1)=O
InChI
1S/C16H16N2O3/c19-15(17-10-9-12-5-2-1-3-6-12)13-7-4-8-14(11-13)16(20)18-21/h1-8,11,21H,9-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChIKey
FIHKWEQJEDRIFS-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)