Fortfahren mit
SML0917
BMS-986122
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-thiazolidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 127.00
CHF 107.95
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 486.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15BrClNO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.78
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.95
ListenpreisCHF 127.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
BMS-986122 is a positive allosteric modulator (PAM of the m-opioid receptor). BMS986122 displays little or no agonist activity alone, but dose dependently increases endomorphin-I induced b-arrestin recruitment, and inhibition of forskolin-induced adenyl cyclase activity. The compound also potentiates DAMGO-stimulated GTPgS receptor binding.
BMS-986122 is a positive allosteric modulator (PAM of the m-opioid receptor.
BMS-986122 may exhibit an antinociception effect in vivo by increasing the efficiency of Met-enkephalin (met-Enk) to inhibit γ aminobutyric acid (GABA) release in the periaqueductal gray region of the brain.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0903L4545SML1735
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
hcodes
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)