Fortfahren mit
SML1735
PFM01
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(5Z)-5-[(4-Hydroxyphenyl)methylene]-3-(2-methylpropyl)-2-thioxo-4-thiazolidinone, 5-(4-Hydroxybenzylidene)-3-isobutyl-2-thioxothiazolidin-4-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 435.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15NO2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C2SC(N(CC(C)C)C\2=O)=S)C=C1
InChI
1S/C14H15NO2S2/c1-9(2)8-15-13(17)12(19-14(15)18)7-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-7,9,16H,8H2,1-2H3/b12-7-
InChI key
GPURHDUTZUYAFI-GHXNOFRVSA-N
Biochem/physiol Actions
PFM01 is a cell-permeable N-alkylated Mirin (Sigma Cat. No. 475954) derivative that selectively inhibits against MRE11 endo-, but not exo-, nuclease activity. PFM01 targets MRE11 at a site near the dimer interface, distinct from that occupied by Mirin and PFM39 to allow disruption of the ssDNA-binding groove and selective inhibition against MRE11 endo-, but not exo-, nuclease activity. While both endonuclease and exonuclease activities are required for MRE11-mediated homologous recombination (HR) repair, only FM01 (100 μM), but not the exonuclease inhibitors Mirin (500 μM) and PFM39 (100 μM), rescues G2-phase double-strand break (DSB) repair defect in HR protein BRCA2-deficient HSC62-hTERT fibroblasts following ionizing irradiation (IR) by blocking HR initiation and thereby allowing non-homologous end joining (NHEJ) to proceed.
PFM01 is a cell-permeable N-alkylated Mirin derivative that selectively inhibits against MRE11 endo-, but not exo-, nuclease activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1839SML1733
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow to orange
color
light yellow to dark yellow
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)