SML0526
EHop-016
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N4-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)-N2-[3-(4-morpholinyl)propyl]-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCn1c2ccccc2c3cc(Nc4ccnc(NCCCN5CCOCC5)n4)ccc13
InChI
1S/C25H30N6O/c1-2-31-22-7-4-3-6-20(22)21-18-19(8-9-23(21)31)28-24-10-12-27-25(29-24)26-11-5-13-30-14-16-32-17-15-30/h3-4,6-10,12,18H,2,5,11,13-17H2,1H3,(H2,26,27,28,29)
InChIKey
AFTZZRFCMOAFCR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.