Fortfahren mit
SML0507
NPC26
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4,5,6,7-Tetrahydro-5,5,7,7-tetramethyl-2-[[(5-nitro-2-thienyl)carbonyl]amino]-thieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, NPC-26
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 130.00
CHF 110.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23N3O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 110.50
ListenpreisCHF 130.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1c2CC(C)(C)NC(C)(C)c2sc1NC(=O)c3ccc(s3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H23N3O5S2/c1-6-27-17(24)13-10-9-18(2,3)21-19(4,5)14(10)29-16(13)20-15(23)11-7-8-12(28-11)22(25)26/h7-8,21H,6,9H2,1-5H3,(H,20,23)
InChI key
DWGSXNATVAGHKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NPC26 induces mitochondrial fragmentation and cell death in RAS expressing cells, similar to erastin. The effects of NPC26 are independent of ROS scavengers, which can block cell death induced by erastin.
NPC26 induces mitochondrial fragmentation and cell death in RAS expressing cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2413SML1392SML1085
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder (flocculent)
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
light orange to dark orange
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)