SML0377
(S)-FTY720 phosphate
≥94% (HPLC)
Synonym(e):
(+)-(S)-FTY 720 phosphate, (2S)-2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1-(dihydrogen phosphate)-1,3-propanediol), (S)-FTY 720P
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥94% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 0.3 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.