Fortfahren mit
SML0243
ML169
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[1-[(5-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-1H-indol-3-yl]sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-acetamide, VU0405652
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 73.30
CHF 62.30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H17BrFN3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 62.30
ListenpreisCHF 73.30Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NC(=O)CS(=O)(=O)c2cn(Cc3cc(Br)ccc3F)c4ccccc24)no1
InChI
1S/C21H17BrFN3O4S/c1-13-8-20(25-30-13)24-21(27)12-31(28,29)19-11-26(18-5-3-2-4-16(18)19)10-14-9-15(22)6-7-17(14)23/h2-9,11H,10,12H2,1H3,(H,24,25,27)
InChI key
RUYRNYRGPSAXTK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML169 is a positive allosteric modulator (PAM) of the muscarinic acetylcholine receptor M1 (CHRM1). ML169 does not cross react with other muscarinic receptors and is able to penetrate the blood brain barrier.
ML169 is a positive allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor M1.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1824SML0204SML1348
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
orange
color
white to tan
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)