Fortfahren mit
SML0004
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate
≥98% (HPLC), Selective P2Y12 antagonist, powder
Synonym(e):
(S)-(+)-Clopidogrel bisulfate, (S)-(+)-Methyl 2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrogensulfate, Clopidogrel Bisulphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 103.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 356.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16ClNO2S · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.90
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 103.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +54 to +70°, c = 0.5 in methanol
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL (warmed)
originator
Bristol-Myers Squibb, Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
InChI key
FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
Application
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate was used as standard in HPLC-MS/MS to detect clopidogrel and its thiol derivative in human plasma.
Biochem/physiol Actions
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogen sulfate is an antithrombotic antiplatelet agent.
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogen sulfate is an antithrombotic antiplatelet agent. It specifically and irreversibly inhibits the Purinoceptor P2Y12 subtype which inhibits ADP-induced platelet aggregation. (S)-(+)-Clopidogrel hydrogen sulfate is the active isomer.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2Y G-Protein Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb and Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds, Approved Drugs, and Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1431Y0001334C0614
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: ~26 mg/mL
originator
Sanofi Aventis, Bristol-Myers Squibb
originator
-
originator
-
originator
Bristol-Myers Squibb
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)