Wichtige Dokumente
SMB01008
Aschantin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
(+)-Aschantin, 5-[(3S,3aR,6S,6aR)-6-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-3-yl]-1,3-benzodioxole
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
400.42
Löslichkeit
water: slightly soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]3[C@@H]([C@H](OC3)c4cc5c(cc4)OCO5)C1)c2cc(c(c(c2)OC)OC)OC
InChI
1S/C22H24O7/c1-23-18-7-13(8-19(24-2)22(18)25-3)21-15-10-26-20(14(15)9-27-21)12-4-5-16-17(6-12)29-11-28-16/h4-8,14-15,20-21H,9-11H2,1-3H3/t14-,15-,20+,21+/m0/s1
InChIKey
ONDWGDNAFRAXCN-VUEDXXQZSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)