Merck
SMB00508
Sigma-Aldrich
1-Undecanoyl-rac-glycerol
Synonym(e):
2,3-Dihydroxypropyl undecanoate, Undecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥95%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
unsaturated FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC(O)COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H28O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-12-13(16)11-15/h13,15-16H,2-12H2,1H3
InChIKey
INEPAWKRVXYLTC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Undecanoyl-rac-glycerol (2,3-Dihydroxypropyl undecanoate) is the 2,3-dihydroxypropyl ester of undecanoic acid.
Undecanoic acid is a medium chain free fatty acid (FFA).[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Medium-chain fatty acids as ligands for orphan G protein-coupled receptor GPR84.
Wang J et al
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 34457-34456 (2006)