SMB00315
Rosarin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Rosarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant (Rhodiola rosea)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-9-12-14(22)17(25)20(29-12)28-10-13-15(23)16(24)18(26)19(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
InChIKey
IEBFEMIXXHIISM-YZOUKVLTSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable