Merck
SMB00304
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Ser((Ac)4-β-D-Glc)-OH
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-L-Ser((Ac)4-β-D-Glc)-OH, N-α-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-O-β-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-L-serine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H35NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
657.62
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC([C@@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CO[C@H]4[C@H](OC(C)=O)C(OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)O4)=O
InChI
1S/C32H35NO14/c1-16(34)41-15-26-27(44-17(2)35)28(45-18(3)36)29(46-19(4)37)31(47-26)42-14-25(30(38)39)33-32(40)43-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,40)(H,38,39)/t25-,26?,27+,28?,29-,31+/m0/s1
InChIKey
UGQPZVSWEMKXBN-ZMHPHGCUSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)