Merck
SMB00142
Sigma-Aldrich
Lamiidoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
CHF 262.00
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 262.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H32O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.52
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@](C)(O)[C@H](C[C@]13O)OC(=O)\C=C\c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C26H32O14/c1-25(34)16(39-17(29)8-5-12-3-6-13(28)7-4-12)9-26(35)14(22(33)36-2)11-37-24(21(25)26)40-23-20(32)19(31)18(30)15(10-27)38-23/h3-8,11,15-16,18-21,23-24,27-28,30-32,34-35H,9-10H2,1-2H3/b8-5+/t15-,16+,18-,19+,20-,21-,23+,24+,25+,26+/m1/s1
InChIKey
NQXDDVZOWBZZHN-CRSYUQHVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)