Wichtige Dokumente
SHC016V
MISSION® pLKO.1-puro Non-Target shRNA Control Transduction Particles
Targets no known genes from any species
Synonym(e):
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles, negative control, negative shRNA control, non-target control, non-target shRNA, non-target shRNA control, shRNA control
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Konzentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)