Wichtige Dokumente
SH3011
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Bacterial Glycerol Stock
Epigenetic Regulators
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , DNMT1(1786) , DNMT3A(1788) , DNMT3B(1789) , DNMT3L(29947) , MGMT(4255) , N6AMT1(29104) , N6AMT2(221143) , SPEM1(374768) , TRDMT1(1787)
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)