SBR00088
Rilpivirine
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
4-[[4-[[4-[(1E)-2-Cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, R 278474, TMC 278
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to yellow, or beige
Wirkungsspektrum von Antibiotika
viruses
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=CC(=CC(=C1NC2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C=C3)C#N)C)/C=C/C#N
InChI
1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+
InChIKey
YIBOMRUWOWDFLG-ONEGZZNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)