SBP3500749
PIWI-L2 Blocking Peptide for SAB3500749
Größe auswählen
CHF 57.20
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 57.20
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Biologische Quelle
synthetic
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
200 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
Anwendung
Verlinkung
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)