Merck
SAE0058
Sigma-Aldrich
Oxyrase® for Agar
Größe auswählen
50 ML
CHF 86.50
100 ML
CHF 153.00
CHF 86.50
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 86.50
100 ML
CHF 153.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.54
CHF 86.50
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Lagertemp.
−20°C
Qualitätsniveau
Allgemeine Beschreibung
Oxyrase® for Agar (OA is a sterile enzyme formulation that utilizes the Oxyrase®Enzyme System to produce anaerobic conditions in your custom agar. Oxyrase® For Agar and the Oxydish make isolating and growing anaerobes straight forward.
Rechtliche Hinweise
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)