SAB5703009
Anti-LMO2 Antibody, clone 9O5X9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
RBTN2, RBTNL1, RHOM2, TTG2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9O5X9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
18 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.38 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSSAIERKSLDPSEEPVDEVLQIPPSLLTCGGCQQNIGDRYFLKAIDQYWHEDCLSCDLCGCRLGEVGRRLYYKLGRKLCRRDYLRLFGQDGLCASCDKR
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMO2(4005)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1