SAB5702995
Anti-PKC epsilon Antibody, clone 8I8K4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PKCE, nPKC-epsilon
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8I8K4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
82 kDa
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.94 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RSRKFDEPRSRFYAAEVTSALMFLHQHGVIYRDLKLDNILLDAEGHCKLADFGMCKEGILNGVTTTTFCGTPDYIAPEILQELEYGPSVDWWALGVLMYEM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRKCE(5581)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)