SAB5702992
Anti-Creatine kinase B type (CKB) Antibody, clone 1G10U9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
B-CK, BCK, CKBB, HEL-211, HEL-S-29
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1G10U9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MPFSNSHNALKLRFPAEDEFPDLSAHNNHMAKVLTPELYAELRAKSTPSGFTLDDVIQTGVDNPGHPYIMTVGCVAGDEESYEVFKDLFDPIIEDRHGGY
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CKB(1152)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)