SAB5702975
Anti-DCAMKL1/DCLK1 Antibody, clone 8C8T3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CL1, CLICK1, DCAMKL1, DCDC3A, DCLK
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8C8T3, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.57 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
QILMGQVDFPSPYWDNVSDSAKELITMMLLVDVDQRFSAVQVLEHPWVNDDGLPENEHQLSVAGKIKKHFNTGPKPNSTAAGVSVIATTALDKERQVFRRR
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DCLK1(9201)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1