SAB5702960
Anti-S100A6 Antibody, clone 0J1Q5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
2A9, 5B10, CABP, CACY, PRA
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0J1Q5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
10 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.23 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MACPLDQAIGLLVAIFHKYSGREGDKHTLSKKELKELIQKELTIGSKLQDAEIARLMEDLDRNKDQEVNFQEYVTFLGALALIYNEALKG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... S100A6(6277)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1