SAB5702943
Anti-Syntaxin Antibody, clone 7D9V8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GEFSP9, STX1B1, STX1B2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7D9V8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
35 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.65 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MKDRTQELRSAKDSDDEEEVVHVDRDHFMDEFFEQVEEIRGCIEKLSEDVEQVKKQHSAILAAPNPDEKTKQELEDLTADIKKTANKVRSKLKAIEQSIE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STX1B(112755)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1