SAB5702927
Anti-CC2D1A Antibody, clone 5Y6S6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CC2D1A, FREUD-1, Freud-1/Aki1, MRT3, coiled-coil and C2 domain containing 1A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5Y6S6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
130 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.50 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VLGTAQLKLDALEIACEVREILEVLDGRRPTGGRLEVMVRIREPLTAQQLETTTERWLVIDPVPAAVPTQVAGPKGKAPPVPAPARESGNRSARPLHSLSVLAFDQERLERKILALRQARRPVPPEVAQQYQDIMQRSQWQRAQLEQGGVGIRREYAAQLERQLQFYTEAARRLGNDGSRDAAKEALYRRNLVESELQRLRR
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CC2D1A(54862)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1