SAB5702910
Anti-MGST1 Antibody, clone 6A0S5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MGST1, GST12, MGST, MGST-I, microsomal glutathione S-transferase 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6A0S5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
17 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MVDLTQVMDDEVFMAFASYATIILSKMMLMSTATAFYRLTRKVFANPEDCVAFGKGENAKKYLRTDDRVERVRRAHLNDLENIIPFLGIGLLYSLSGPDP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MGST1(4257)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1