SAB5702898
Anti-FOXO3A Antibody, clone 8B9X5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AF6q21, FKHRL1, FKHRL1P2, FOXO2, FOXO3A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8B9X5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
90 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SPVSQSMQTLSDSLSGSSLYSTSANLPVMGHEKFPSDLDLDMFNGSLECDMESIIRSELMDADGLDFNFDSLISTQNVVGLNVGNFTGAKQASSQSWVPG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXO3(2309)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1