SAB5702884
Anti-Sprouty 2 Antibody, clone 10M8H1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
IGAN3, hSPRY2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10M8H1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
35 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
0.34 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GTCVCCVKGLFYHCSNDDEDNCADNPCSCSQSHCCTRWSAMGVMSLFLPCLWCYLPAKGCLKLCQGCYDRVNRPGCRCKNSNTVCCKVPTVPPRNFEKPT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPRY2(10253)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)