SAB5702867
Anti-SUMO2/3 Antibody, clone 6R8G7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HSMT3, SMT3B, SMT3H2, SUMO3, Smt3A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6R8G7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
17 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.65 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MADEKPKEGVKTENNDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDEDTIDVFQQQTGGVY
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUMO2(6613)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)