SAB5702864
Anti-ERCC1 Antibody, clone 5F9U0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
COFS4, RAD10, UV20
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5F9U0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
39 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDPGKDKEGVPQPSGPPARKKFVIPLDEDEVPPGVAKPLFRSTQSLPTVDTSAQAAPQTYAEYAISQPLEGAGATCPTGSEPLAGETPNQALKPGAKSNSIIVSPRQRGNPVLKFVRNVPWEFGDVIPDYVLGQSTCALFLSLRYHNLHPDYIHGRLQSLGKNFALRVLLVQVDVKDPQQALKELAKMCILADCTLILAW
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERCC1(2067)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)