SAB5702856
Anti-SQS/FDFT1 Antibody, clone 4W10J4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DGPT, ERG9, SQS, SS
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4W10J4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
48 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.60 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MGIGMAEFLDKHVTSEQEWDKYCHYVAGLVGIGLSRLFSASEFEDPLVGEDTERANSMGLFLQKTNIIRDYLEDQQGGREFWPQEVWSRYVKKLGDFAKPE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FDFT1(2222)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)