SAB5702852
Anti-GSR Antibody, clone 2J5N9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HEL-75, HEL-S-122m
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2J5N9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
56 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.13 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TVGLTEDEAIHKYGIENVKTYSTSFTPMYHAVTKRKTKCVMKMVCANKEEKVVGIHMQGLGCDEMLQGFAVAVKMGATKADFDNTVAIHPTSSEELVTLR
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSR(2936)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)