SAB5702850
Anti-Coagulation Protein C Antibody, clone 3W3R7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
APC, PC, PROC1, THPH3, THPH4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3W3R7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
52 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.85 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
IALLHLAQPATLSQTIVPICLPDSGLAERELNQAGQETLVTGWGYHSSREKEAKRNRTFVLNFIKIPVVPHNECSEVMSNMVSENMLCAGILGDRQDACEGDSGGPMVASFHGTWFLVGLVSWGEGCGLLHNYGVYTKVSRYLDWIHGHIRDKEAPQKSWAP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PROC(5624)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1