SAB5702836
Anti-FHL2 Antibody, clone 0K9C7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AAG11, DRAL, FHL-2, SLIM-3, SLIM3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0K9C7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
32 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DCKDLSYKDRHWHEACFHCSQCRNSLVDKPFAAKEDQLLCTDCYSNEYSSKCQECKKTIMPGTRKMEYKGSSWHETCFICHRCQQPIGTKSFIPKDNQNFCVPCYEKQHAMQCVQCKKPITTGGVTYREQPWHKECFVCTACRKQLSGQRFTARDDFAYCLNCFCDLYAKKCAGCTNPISGLGGTKYISFEERQWHNDCFNCKKCSLSLVG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FHL2(2274)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1