SAB5702804
Anti-JAK2 Antibody, clone 4B0K1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
JAK2,JTK10,THCYT3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4B0K1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
130 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
2.00 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VASDVWSFGVVLYELFTYIEKSKSPPAEFMRMIGNDKQGQMIVFHLIELLKNNGRLPRPDGCPDEIYMIMTECWNNNVNQRPSFRDLALRVDQIRDNMAG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JAK2(3717)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1