SAB5702770
Anti-PAX5 Antibody, clone 4I0X4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ALL3, BSAP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4I0X4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.38 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DEGIQESPVPNGHSLPGRDFLRKQMRGDLFTQQQLEVLDRVFERQHYSDIFTTTEPIKPEQTTEYSAMASLAGGLDDMKANLASPTPADIGSSVPGPQSYP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PAX5(5079)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1