SAB5702744
Anti-MRP2/ABCC2 Antibody, clone 6L3Z6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ABC30, CMOAT, DJS, MRP2, cMRP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6L3Z6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
250 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
CLGRALLRKSKILVLDEATAAVDLETDNLIQTTIQNEFAHCTVITIAHRLHTIMDSDKVMVLDNGKIIECGSPEELLQIPGPFYFMAKEAGIENVNSTKF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCC2(1244)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1