SAB5702716
Anti-PIAS1+PIAS2 Antibody, clone 8P1D2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DDXBP1, GBP, GU/RH-II, ZMIZ3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8P1D2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
76 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.4 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DNQHYNTSLLAAAAAAVSDDQDLLHSSRFFPYTSSQMFLDQLSAGGSTSLPTTNGSSSGSNSSLVSSNSLRESHSHTVTNRSSTDTASIFGIIPDIISLD
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIAS1(8554) , PIAS2(9063)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)