SAB5702688
Anti-VPS35 Antibody, clone 8D3L3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MEM3, PARK17
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8D3L3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
90 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.38 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
YAGNIIPRLYLLITVGVVYVKSFPQSRKDILKDLVEMCRGVQHPLRGLFLRNYLLQCTRNILPDEGEPTDEETTGDISDSMDFVLLNFAEMNKLWVRMQHQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VPS35(55737)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1