SAB5702670
Anti-HOOK2 Antibody, clone 8C9Q8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HOOK2, HK2, protein Hook homolog 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8C9Q8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
90 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSVDKAELCGSLLTWLQTFHVPSPCASPQDLSSGLAVAYVLNQIDPSWFNEAWLQGISEDPGPNWKLKVSNLKMVLRSLVEYSQDVLAHPVSEEHLPDVS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HOOK2(29911)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)