SAB5702644
Anti-eIF3B Antibody, clone 4T9V1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
EIF3-ETA, EIF3-P110, EIF3-P116, EIF3S9, PRT1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4T9V1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
116 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.28 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VPAQGEAPGEQARDERSDSRAQAVSEDAGGNEGRAAEAEPRALENGDADEPSFSDPEDFVDDVSEEELLGDVLKDRPQEADGIDSVIVVDNVPQVGPDRL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF3B(8662)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1