SAB5702625
Anti-RAIDD/CRADD Antibody, clone 7M7M6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MRT34, RAIDD
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7M7M6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
23 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
0.13 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DTFLDSLQEFPWVREKLKKAREEAMTDLPAGDRLTGIPSHILNSSPSDRQINQLAQRLGPEWEPMVLSLGLSQTDIYRCKA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRADD(8738)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1