SAB5702618
Anti-ACTN2 Antibody
rabbit monoclonal, 2P7E6
Synonym(e):
CMD1AA, CMH23
About This Item
Produktbezeichnung
Anti-ACTN2 Antibody, clone 2P7E6, Rabbit Monoclonal,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2P7E6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
104 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.34 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MNQIEPGVQYNYVYDEDEYMIQEEEWDRDLLLDPAWEKQQRKTFTAWCNSHLRKAGTQIENIEEDFRNGLKLMLLLEVISGERLPKPDRGKMRFHKIANV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTN2(88)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)