SAB5702610
Anti-ABHD5 Antibody, clone 2K8W9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDS, CGI58, IECN2, NCIE2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2K8W9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
42 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TNRPVYAFDLLGFGRSSRPRFDSDAEEVENQFVESIEEWRCALGLDKMILLGHNLGGFLAAAYSLKYPSRVNHLILVEPWGFPERPDLADQDRPIPVWIRA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABHD5(51099)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1