SAB5702558
Anti-14-3-3 epsilon Antibody, clone 4X6E1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
14-3-3E, HEL2, KCIP-1, MDCR, MDS
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4X6E1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
28 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDDREDLVYQAKLAEQAERYDEMVESMKKVAGMDVELTVEERNLLSVAYKNVIGARRASWRIISSIEQKEENKGGEDKLKMIREYRQMVETELKLICCDI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... YWHAE(7531)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)