SAB5702532
Anti-Cytokeratin 6 (KRT6) Antibody, clone 1T4Z8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CK-6C, CK-6E, CK6A, CK6C, CK6D, K6A, K6C, K6D, KRT6C, KRT6D, PC3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1T4Z8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.25 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:3000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MASTSTTIRSHSSSRRGFSANSARLPGVSRSGFSSVSVSRSRGSGGLGGACGGAGFGSRSLYGLGGSKRISIGGGSCAISGGYGSRAGGSYGFGGAGSGF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT6A(3853)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1