SAB5702524
Anti-p60 CAF1 Antibody, clone 7N0I2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CAF-1, CAF-IP60, CAF1, CAF1A, CAF1P60, MPHOSPH7, MPP7
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7N0I2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
70 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.25 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
PLPGPSEEKTLQPSSQNTKAHPSRRVTLNTLQAWSKTTPRRINLTPLKTDTPPSSVPTSVISTPSTEEIQSETPGDAQGSPPELKRPRLDENKGGTESLDP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHAF1B(8208)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1